missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzaldehyde Semicarbazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzaldehyde Semicarbazone |
| CAS | 1574-10-3 |
| Molekylformel | C8H9N3O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Hydroxybenzaldehyde Semicarbazone, Benzylidenesemicarbazide, NSC 1591 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+ |
| LEDER | NC(=O)NN=Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | [(E)-benzylideneamino]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.18 |
| Formel vikt | 163.0746 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?