Läs mer
Benzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896300
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896300 100 mL 100ml
15848640 500 mL 500ml
15858640 1 L 1 L
15806310 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15896300 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8017560100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-52-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 106.12
Specifikationer
Smältpunkt -26°C
Densitet 1.05 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 179°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00003299
Kvantitet 100 mL
Synonym Benzaldehyde, Bitter almond oil, Benzaldehyde