Läs mer
Benzaldehyde, TRC
Produktkod. 30342856
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30342856 1 g
1 options
Produktkod. 30342856 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1197401G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzaldehyde
CAS 100-52-7
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C7 H6 O
Kvantitet 1 g
Synonym Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
LEDER O=Cc1ccccc1
IUPAC-namn benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 106.12
Formel vikt 106.0419