Läs mer
Bensaldehyd, TRC
Produktkod. 30347641
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30347641 25 g
1 options
Produktkod. 30347641 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB11974025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzaldehyde
CAS 100-52-7
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C7 H6 O
Kvantitet 25 g
Synonym Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
LEDER O=Cc1ccccc1
IUPAC-namn Bensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 106.12
Formel vikt 106.0419