Läs mer
Bensalkoniumklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327551
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327551 1 ml
1 options
Produktkod. 30327551 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10532200AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzalkonium chloride
CAS 8001-54-5
Analyt- eller komponentnamn Benzalkonium chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzalkonium Chloride
LEDER C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 227.77
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 227,1441 g/mol