Läs mer
Bensalkoniumklorid, 50 % w/w aq. soln.
Produktkod. 11435636
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435636 2500 mL 2500ml
11425636 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20760.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4020.00 SEK
    3366.65 SEK / 2500ml
    Save 653.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63449-41-2 | C21H38ClN | 339,99 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Bensalkoniumklorid är ett katjoniskt ytaktivt medel. Det används som konserveringsmedel i farmaceutiska produkter som ögon-, öron- och näsdroppar. Den kan användas i personliga hygienprodukter som våtservetter, schampon, handdesinfektionsmedel, deodoranter och kosmetika. Det används i stor utsträckning i den kemiska industrin som ett utfällningsmedel och emulgeringsmedel/de-emulgeringsmedel. Det fungerar som korrosionsinhibitor i olje- och gasindustrins pipeline genom att förhindra bildning av svavelhaltiga gaser. Det används också i olika icke-konsumentprocesser som kirurgisk desinfektion.
Löslighet
Blandbar med vatten, metanol och aceton.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63449-41-2
Molekylformel C21H38ClN
Molekylvikt (g/mol) 339.99
MDL-nummer MFCD00137276
InChI-nyckel JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides
PubChem CID 13762
IUPAC-namn bensyl-decyl-dimetylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzalkonium chloride
Densitet 0.99
Flampunkt Hold (Håll)
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN3265
Beilstein 4062599
Merck Index 14,1059
Löslighetsinformation Blandas med vatten, metanol och aceton.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.