Läs mer
Bensalkoniumklorid, 99,63 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434612 100 g 100g
11444612 250 g 250g
11454612 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219015880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    747.80 SEK / 100g
    Save 37.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 8001-54-5
Molekylformel C9H13ClN
Molekylvikt (g/mol) 170.66
Synonym Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzalkonium Chloride
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 0.9963
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzalkonium Chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302+H312+H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).