Läs mer
Bensalkoniumklorid, alkylfördelning C8-C16, 50 viktprocent vattenlösning
Produktkod. 10144780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10144780 1 L Glasflaska 1 L
10734034 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10144780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 263820010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8001-54-5 , 7732-18-5
Molekylformel C9H13ClN
Molekylvikt (g/mol) 170.66
MDL-nummer MFCD00145757
Synonym Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzalkonium chloride
Färg Färglös till gul
Kokpunkt >100,0 °C
CAS Min % 49.0, 48.0
CAS Max % 52.0, 51.0
Linjär formel C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC18H37
Koncentration 49 till 52 % (baserat på M.W. = 352,5)
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Merck Index 15, 1061
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol och aceton, lätt löslig i bensen, nästan olöslig i eter
Förpackning Glasflaska
Viskositet 130 mPa (20 °C)
pH 6 till 9 (10 % vattenlösning)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 105 °C
Fysisk form Lösning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzalkonium chloride, 50 wt% aqueous solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.