Läs mer
Bensalkoniumklorid, alkylfördelning från C8H17 till C16H33
Produktkod. 10503771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503771 100 g Glasflaska 100g
10552041 1 kg Glasflaska -
10504664 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10503771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.29 SEK
    303.65 SEK / 100g
    Save 34.64 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-54-5
Molekylformel C9H13ClN
Molekylvikt (g/mol) 170.66
MDL-nummer MFCD00145757
Synonym Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzalkonium chloride
Smältpunkt 40,0 °C
Fysisk form Solid or Thick Gel
Kvantitet 100 g
Linjär formel C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC16H33
Merck Index 15, 1061
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4000 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och aceton, lätt löslig i bensen, nästan olöslig i eter
Procent renhet 95,0 till 104,0 % (vattenfri basis)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Densitet 0.98, 0.9800g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H46
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.