Läs mer
Bensalkoniumklorid, Mikromol™
Produktkod. 18063660
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
18063660 500 mg
1 options
Produktkod. 18063660 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0224.00
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bensalkoniumklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzalkonium chloride
CAS 8001-54-5
Analyt- eller komponentnamn Benzalkonium chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzalkonium Chloride
Molekylvikt (g/mol) 227.77
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 227,1441 g/mol