Läs mer
Bensalkoniumklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 17851421 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17851421 250 g
17861421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17851421 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215043083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 250g
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 8001-54-5
Molekylformel C9H13ClN
Molekylvikt (g/mol) 170.66
Synonym Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzalkonium chloride
Färg Färglös
Fysisk form Viskös lösning
Kvantitet 250 g