Läs mer
Bensalkoniumklorid
Produktkod. 11374048
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374048 100 g 100g
11384048 25 g 25g
11364048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041339.22
 Begränsad artikel
I lager
Katjoniskt ytaktivt ämne | CAS: 63449-41-2 | C21H38ClN | 339,99 g/mol
Kationiskt ytaktivt ämne Bensalkoniumklorid används i textilfärgning, mjukgörare, antistatiska medel, emulgeringsmedel och balsam. Det fungerar som ett katjoniskt tvättmedel. Det används också som konserveringsmedel i läkemedel som ögon-, öron- och näsdroppar samt sprayer. Dessutom är det en aktiv ingrediens i personliga vårdprodukter såsom handsprit, schampon, deodoranter och våtservetter. Utöver detta används det i en studie för att bedöma dess verkan på epitelkonjunktivala celler in vitro.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampolerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63449-41-2
Molekylformel C21H38ClN
Molekylvikt (g/mol) 339.99
MDL-nummer MFCD00137276
InChI-nyckel JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides
PubChem CID 13762
IUPAC-namn bensyl-decyl-dimetylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzalkonium Chloride
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, aceton, eter och alkohol. Lite blandbar med bensen.
Fysisk form Halvfast
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzalkonium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.