Läs mer
Benzalkonium Chloride, TRC
Produktkod. 30138748
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138748 25 g
30040816 10 g
18020750 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138748 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB18355025G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-54-5
Kemiskt namn eller material Benzalkonium chloride
Formel vikt 227.1441
InChI formel InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
IUPAC-namn benzyl-dodecyl-dimethylazanium;chloride
Molekylformel C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Molekylvikt (g/mol) 227.77
LEDER C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Synonym Benzalkonium Chloride
Specifikationer
Kvantitet 25 g