Läs mer
Bensalkoniumklorid, TRC
Produktkod. 17932975
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17932975 250 mg -
17962675 500 mg -
17924805 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17932975 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB183553250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63449-41-2
Molekylformel C21 H38 N . Cl
Molekylvikt (g/mol) 339.986
Synonym Benzyldimethyldecylammonium chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Benzyldimethyl(mixed alkyl)ammonium chloride
IUPAC-namn bensyldodecyl-dimetylazanium; klorid
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldimethyldecylammonium chloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 339.269
Procent renhet >95%