missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzamide-2,3,4,5,6-d5, CDN

Produktkod. 30321979
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321979 0.25 g -
30310121 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321979 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND60300.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzamide-D5
CAS 1235489-47-0
Molekylformel C7 D5 H2 N O
Kvantitet 0.25 g
Synonym Benzamide-2,3,4,5,6-d5 (ACI), Benzamide-d5, Benzene-2,3,4,5,6-d5-carboxamide, Benzoic acid amide-d5, Benzamide-D5
InChI formel InChI=1 S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,(H2,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)N)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzamide
Molekylvikt (g/mol) 126.1674
Formel vikt 126.0841 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.