Läs mer
Bensamid, 98+%
Produktkod. 11458743
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458743 100 g 100g
11468743 500 g 500g
11478743 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458743 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10501.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121,139 g/mol
Bensamid används för att studera mekanismen för fotokatalytisk nedbrytning av vattenlösningar av ättiksyra, acetamid och acetonitril i närvaro av halvledare. Det används som en niktoinamidliknande PARP-hämmare och neuroprotektant. Vidare används det för att utveckla en robust screeningsmetod för att studera biotransformationer med (+)-gammalaktamasenzym. Det används också vid bestämning av glycin. Utöver detta används det som mellanprodukt i organisk syntes samt vid tillverkning av läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensamid används för att studera mekanismen för fotokatalytisk nedbrytning av vattenlösningar av ättiksyra, acetamid och acetonitril i närvaro av halvledare. Det används som en niktoinamidliknande PARP-hämmare och neuroprotektant. Vidare används det för att utveckla en robust screeningsmetod för att studera biotransformationer med (+)-gammalaktamasenzym. Det används också vid bestämning av glycin. Utöver detta används det som mellanprodukt i organisk syntes samt vid tillverkning av läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, ammoniak, pyridin, koltetraklorid, koldisulfid och etanol. Något löslig i bensen och etyleter.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-21-0
Molekylformel C7H7NO
Molekylvikt (g/mol) 121.139
MDL-nummer MFCD00007968
InChI-nyckel KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
PubChem CID 2331
ChEBI CHEBI:28179
IUPAC-namn bensamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzamide
Smältpunkt 125°C to 129°C
Densitet 1.341
Kokpunkt 288°C
Flampunkt 180°C (356°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 385876
Merck Index 14,1060
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ammonia,pyridine,carbon tetrachloride,carbon disulfide and ethanol. Slightly soluble in benzene and ethyl ether.
Formel vikt 121.14
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.