Läs mer
Bensamid, TRC
Produktkod. 30343993
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30343993 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30343993 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1836202.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzamide
CAS 55-21-0
Molekylformel C7 H7 N O
Kvantitet 2.5 g
Synonym Benzenecarboxamide, Benzoic acid amide, Benzoylamine, NSC 3114, Phenylamide, Phenylcarboxamide
InChI formel InChI=1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
LEDER NC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Benzamid
Molekylvikt (g/mol) 121.14
Formel vikt 121.0528