Läs mer
Melford Bensamidin HCl
Produktkod. 30018066
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018066 100 g
30018067 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018066 Leverantör Melford Leverantörsnummer B12000100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompetitiv serinproteashämmare som bildar stabila komplex med och blockerar enzymernas aktiva ställen.
Kompetitiv serinproteashämmare som bildar stabila komplex med och blockerar enzymernas aktiva ställen. Målenzymer inkluderar trypsin, hymotrypsin, kallikzein och plasmin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzamidine HCl
CAS 1670-14-0
Kvantitet 100 g
Molekylformel C7H8N2-HCl