Läs mer
Melford Bensamidin HCl
Produktkod. p-200087059
Kvantitet:
25 g
100 g
Produktkod. 30018066
Brand: Melford B12000100.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kompetitiv serinproteashämmare som bildar stabila komplex med och blockerar enzymernas aktiva ställen.
Kompetitiv serinproteashämmare som bildar stabila komplex med och blockerar enzymernas aktiva ställen. Målenzymer inkluderar trypsin, hymotrypsin, kallikzein och plasmin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzamidine HCl
CAS 1670-14-0
Kvantitet 100 g
Molekylformel C7H8N2-HCl