Läs mer
Bensamidinhydroklorid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324989
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30324989 100 mg
1 options
Produktkod. 30324989 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10532260
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzamidine Hydrochloride
CAS 1670-14-0
Analyt- eller komponentnamn Benzamidine Hydrochloride
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C7 H8 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Benzamidine, hydrochloride (6CI, 7CI), Benzamidine, monohydrochloride (8CI), Benzenecarboximidamide, monohydrochloride (9CI), Amidinobenzene hydrochloride, Benzamidine Hydrochloride, Benzamidinium chloride, Benzimidamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
LEDER Cl.NC(=N)c1ccccc1
IUPAC-namn bensenkarboximidmidid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 156.6128
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 156,0454 g/mol