Läs mer
Bensamidin hydrokloridhydrat, 98 %
Produktkod. 10581554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10581554 5 g Glasflaska 5g
10000550 25 g Plastflaska 25g
10549630 100 g Plastflaska -
10247163 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10581554 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105240050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206752-36-5 , 1670-14-0
Molekylformel C7H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 156.61
MDL-nummer MFCD00066285
InChI-nyckel LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
IUPAC-namn bensenkarboximidamid;hydrat;hydroklorid
LEDER Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzamidine hydrochloride hydrate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 80°C to 86°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HCl·xH2O
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 156.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.