Läs mer
Bensamidinhydrokloridhydrat, 98 %, vatten ca 10–14 %
Beskrivning
Bensamidinhydrokloridhydrat är en reversibel hämmare av trypsin, trypsinliknande enzymer och serinproteaser. Det är en proteolytisk hämmare och apoptosreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensamidinhydrokloridhydrat är en reversibel hämmare av trypsin, trypsinliknande enzymer och serinproteaser. Det är en proteolytisk hämmare och apoptosreagens.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Det är hygroskopiskt till sin natur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzamidine hydrochloride hydrate |
| Smältpunkt | 82 °C till 85 °C |
| Anteckningar om analysprocent | vatten≈ 10 till 14 % |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 3594959 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| IUPAC-namn | [amino(fenyl)metyliden]azanium |
| Formel vikt | 156,62 (Vattenfattig) |
| Procent renhet | 98% |
Safety and Handling
- Benzamidine hydrochloride hydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzamidine hydrochloride hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.