Läs mer
Bensamidinhydrokloridhydrat, 99 %, vatten ca 10–14 %
Produktkod. 15460267
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460267 5 g 5g
15470267 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62823.06
 Begränsad artikel
I lager
Reversibel hämmare av trypsin, trypsinliknande proteiner och serinproteaser | CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156,61 g/mol
Reversibel hämmare av trypsin, trypsinliknande proteiner och serinproteaser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206752-36-5
Molekylformel C7H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 156.61
MDL-nummer MFCD00066285
InChI-nyckel LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
IUPAC-namn bensenkarboximidamid;hydrat;hydroklorid
LEDER Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzamidine hydrochloride hydrate
Smältpunkt 80°C to 85°C
Färg Vitt
Anteckningar om analysprocent vatten≈ 10 till 14 %
Kvantitet 5 g
Beilstein 3594959
Formel vikt 156.62
Procent renhet 99%
Fysisk form Beads or Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.