Läs mer
Benzamidine Hydrochloride Hydrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15860761
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15860761 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15860761 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8201220025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 206752-36-5
Smältpunkt 80°C to 84°C
MDL-nummer MFCD00066285
Kvantitet 25 g
Synonym Benzamidine hydrochloride hydrate, Benzamidine hydrochloride hydrate
Molekylvikt (g/mol) 120.15 (Anhydrous Free Base Basis)