Läs mer
Benzamidine Hydrochloride Hydrate (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10619363
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10619363 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10619363 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP43525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Benzamidine Hydrochloride is commonly used as a protease inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzamidine Hydrochloride Hydrate
CAS 1670-14-0, 206752-36-5
Smältpunkt 167°C
Färg White
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Förpackning Poly Bottle
Molekylformel C7H9ClN2
Kvantitet 25 g
Synonym benzamidine hydrochloride, benzimidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, monohydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidine hcl, benzamidine, hydrochloride, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine, monohydrochloride, amidinobenzene hydrochloride 1:1
InChI-nyckel LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.Cl
IUPAC-namn benzenecarboximidamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 156.613
PubChem CID 80289
Formel vikt 156.61
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzamidine Hydrochloride Hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.