Läs mer
Cytiva Bensamidin Sepharose™ 4 Snabbt flöde, hög submedia
Handla allt Cytiva Produkter
:
25mL
Beskrivning
- p-aminobensamid (pABA) immobiliserad på Sepharose 4 Fast Flow-matris ger hög produktivitet och möjliggör enkel uppskalning
- Bindningskapacitet≥ 35 mg trypsin/ml media
- Effektivt avlägsnande av trombin och faktor Xa efter tagklyvning av rekombinanta proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 90μ m |
| pH | 2 till 8 (långsiktigt); 1 till 9 (kort sikt) |
| Beskrivning | 25 mL |
| Material | Bensamin Sepharose 4 Snabbt flöde |