missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzamidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzamidine |
| CAS | 618-39-3 |
| Molekylformel | C7H8N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzenylamidine, NSC 243704, Phenylamidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9) |
| LEDER | NC(=N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzenecarboximidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.15 |
| Formel vikt | 120.0687 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?