missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Benzamido)oxy Acetic Acid-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Benzamido)oxy Acetic Acid-d2 |
| CAS | 1346599-67-4 |
| Molekylformel | C9H7D2NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-[(Benzoylamino)oxy]-acetic Acid-d2, (Benzamidooxy)acetic Acid-d2, Benzadox-d2, N-Benzoyl-O-(carboxymethyl)-hydroxylamine-d2, NSC 75601-d2, S 6173 -d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c11-8(12)6-14-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)/i6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(ONC(=O)c1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-benzamidooxy-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.18 |
| Formel vikt | 197.0657 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?