Läs mer
Glycerol, 99+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10795711 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10795711 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10579570 500 mL HDPE plastflaska 500ml
12656707 1 L HDPE plastflaska 1 L
12666707 5 L HDPE plastflaska 5 L
10214580 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10795711 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0650/17
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
C3H8O3, CAS-nummer-56-81-5, propantriol, trihydroxypropan, glycylalkohol, glycerol, glyceritol, glycerin, glycerin, osmoglyn, 1,2,3-propantriol, 1,2,3-trihydroxypropan, 2,5L, 290 grader. C, CHEBI:17754, Obenämnd, 92,09g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propan-1,2,3-triol, 18 grader. C, 4722 | CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
C3H8O3, CAS-nummer-56-81-5, glycerol, propantriol, glycylalkohol, glycerin, 1,2,3-trihydroxipropan, glycerin, 1,2,3-propantriol, trihydroxipropan, osmoglyn, glyceritol, 1L, 290 grader, 17,5 CHE, odesignad 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propan-1,2,3-triol, 18 grader C, 4722
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Smältpunkt 18 °C
pH 5
Kokpunkt 290 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 3.17
Formel vikt 92,09 g/mol
Ångtryck 0,003 mbar 50
Fysisk form Very Viscous Liquid