Läs mer
Benzanilide, 98+%
Produktkod. p-7081210
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11438953
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11086.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.237 g/mol
Bensanilide används för att göra färgämnen, aktiva farmaceutiska ingredienser och parfymer. Det används också för att studera inverkan av beta-cyklodextrin på fotoomarrangemang av acetanilid, bensanilid och etylfenylkarbonat. Vidare används den som en amidmodellförening för att studera reaktionen mellan amiden och epoxin. Utöver detta reagerar den med aryltriflater i närvaro av ett palladiumbaserat katalysatorsystem för att få N-(2,6-diarylbensoyl)aniliner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensanilide används för att tillverka färgämnen, aktiva farmaceutiska ingredienser och parfymer. Det används också för att studera inverkan av beta-cyklodextrin på fotoomarrangemang av acetanilid, bensanilid och etylfenylkarbonat. Vidare används den som en amidmodellförening för att studera reaktionen mellan amiden och epoxin. Utöver detta reagerar den med aryltriflater i närvaro av ett palladiumbaserat katalysatorsystem för att få N-(2,6-diarylbensoyl)aniliner.
Löslighet
Lite löslig i dietyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-98-1
Molekylformel C13H11NO
Molekylvikt (g/mol) 197.237
MDL-nummer MFCD00003069
InChI-nyckel ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
PubChem CID 7168
IUPAC-namn N-fenylbensamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzanilide
Smältpunkt 162°C to 166°C
Densitet 1.32
Kokpunkt 117°C (10 mmHg)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 1102980
Merck Index 14,1061
Löslighetsinformation Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in water.
Formel vikt 197.24
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.