Läs mer
Bensanilid, 98 %
Produktkod. 10510974 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10510974 1 kg Plastflaska 1kg
10396450 5 g Glasflaska 5g
10330454 50 g Plastflaska 50g
10356500 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10510974 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148550010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 93-98-1 | C13H11NEJ | 197,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-98-1
Molekylformel C13H11NO
Molekylvikt (g/mol) 197.24
MDL-nummer MFCD00003069
InChI-nyckel ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
PubChem CID 7168
IUPAC-namn N-fenylbensamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzanilide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 161 °C till 165 °C
Färg Grå till gröngul
Kokpunkt 117 °C (10,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CONHC6H5
Kvantitet 1 kg
Beilstein 12, 262
Merck Index 15, 1063
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: 1 g/60 ml alkohol, 1 g/7 ml kokande alkohol, lätt löslig i eter, ättiksyra
Formel vikt 197.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.