Läs mer
Benzanthrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzanthrone |
| CAS | 82-05-3 |
| Molekylformel | C17H10O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 7H-Benz[de]anthracen-7-one, 1,9-Benz-10-anthrone, 7-Oxobenz[de]anthracene, Benzanthrenone, Benzoanthrone, NSC 5189, NSC 631641, Naphthanthrone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H10O/c18-17-14-8-2-1-7-12(14)13-9-3-5-11-6-4-10-15(17)16(11)13/h1-10H |
| LEDER | O=C1c2ccccc2c3cccc4cccc1c34 |
| IUPAC-namn | benzo[a]fenalen-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vikt | 230.0732 |