Läs mer
Benzarone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzarone |
| CAS | 1477-19-6 |
| Molekylformel | C17 H14 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2-Ethyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, (2-Ethylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, 2-Ethyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran, 2-Ethyl-3-(p-hydroxybenzoyl)benzofuran, 2-Ethyl-3-benzofuranyl p-hydroxyphenyl ketone, 2-Ethyl-4'-hydroxy-3-benzoylbenzofuran, Benzaron, Benzarone, Fagivil, Fragivil, Fragivix, L 2179-Labaz, L 2197, NSC 82134 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O3/c1-2-14-16(13-5-3-4-6-15(13)20-14)17(19)11-7-9-12(18)10-8-11/h3-10,18H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | (2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)-(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vikt | 266.0943 |