Läs mer
Bensbromaron 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Codice prodotto. 30464043
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Codice prodotto. Kvantitet
30464043 1 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30464043 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP0456.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Analyt- eller komponentnamn Benzbromarone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H12 Br2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
InChI formel InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
IUPAC-namn (3,5-dibrom-4-hydroxyfenyl)-(2-etyl-1-benzofuran-3-yl)metanon
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 424.08
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 421,9153 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.