Läs mer
Benzbromarone, LoGiCal
Produktkod. 30458505
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458505 10 mg
1 options
Produktkod. 30458505 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0456.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Analyt- eller komponentnamn Benzbromarone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H12 Br2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
InChI formel InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
IUPAC-namn (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanone
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 424.08
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 421.9153 g/mol