Läs mer
Benzbromarone, MedChemExpress
Produktkod. 16438636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16438636 100 mg
1 options
Produktkod. 16438636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1135
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H12Br2O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.80 mM)
LEDER O=C(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)C2=C(CC)OC3=CC=CC=C23
Molekylvikt (g/mol) 424.08
Formel vikt 424.08
Procent renhet 99.38%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism