Läs mer
Benzbromarone, Mikromol™
Beskrivning
Benzbromarone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzbromarone |
| CAS | 3562-84-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzbromarone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H12 Br2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzbromarone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3 |
| IUPAC-namn | (3,5-dibrom-4-hydroxyfenyl)-(2-etyl-1-benzofuran-3-yl)metanon |
| Visa mer |