Läs mer
Benzbromarone, TRC
Produktkod. 30132400
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132400 5 g
30133455 1 g
18033930 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132400 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1852005G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3562-84-3
Molekylformel C17 H12 Br2 O3
Molekylvikt (g/mol) 424.08
Synonym Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
IUPAC-namn (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanone
LEDER CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzbromarone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Formel vikt 421.9153
Procent renhet >95%