Läs mer
Benzbromarone, TRC
Produktkod. 30133455
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133455 1 g
30132400 5 g
18033930 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1852001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3562-84-3
Molekylformel C17 H12 Br2 O3
Molekylvikt (g/mol) 424.08
Synonym Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
IUPAC-namn (3,5-dibrom-4-hydroxyfenyl)-(2-etyl-1-benzofuran-3-yl)metanon
LEDER CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzbromarone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Formel vikt 421.9153
Procent renhet >95%