missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzene,1,1'-sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)-] (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzene,1,1'-sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)-] |
| CAS | 42757-55-1 |
| Molekylformel | C18H14Br8O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzene, 1,1'-sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)- (9CI, ACI), 1,1'-Sulfonylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene] (ACI), 1,3-Dibromo-5-[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]sulfonyl-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene, 4,4'-Bis(2,3-dibromopropoxy)-3,3',5,5'-tetrabromodiphenyl sulfone, Bis [3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy) phenyl] sulfone, Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl] sulfone, DXFR 920, FCP 65CN, Fire Cut P 65CN, Flame Cut 161R, Nonnen 52, Nonnen PR 2, Nonnen PR 2H, PR 2, Tetrabromobisphenol S bis(2,3-dibromopropyl ether), XZ 6600 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14Br8O4S/c19-5-9(21)7-29-17-13(23)1-11(2-14(17)24)31(27,28)12-3-15(25)18(16(26)4-12)30-8-10(22)6-20/h1-4,9-10H,5-8H2 |
| LEDER | BrCC(Br)COc1c(Br)cc(cc1Br)S(=O)(=O)c2cc(Br)c(OCC(Br)CBr)c(Br)c2 |
| IUPAC-namn | 1,3-dibromo-5-[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]sulfonyl-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 965.6 |
| Formel vikt | 957.408 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?