Läs mer
Bensen-1,2,3-triol (Pyrogallol), Mikromol™
Produktkod. 17941186
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17941186 100 mg
1 options
Produktkod. 17941186 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3572.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bensen-1,2,3-triol (Pyrogallol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrogallol
CAS 87-66-1
Analyt- eller komponentnamn Pyrogallol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,2,3-Benzenetriol, Pyrogallol (8CI), 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, 2,6-Dihydroxyphenol, Antioxidant PY, Benzene-1,2,3-triol, C.I. 76515, C.I. Oxidation Base 32, Fouramine Brown AP, Fourrine 85, Fourrine PG, Gallol, NSC 5035, Pyrogallic acid, Pyrogallol acid, Phloroglucinol Anhydrous Imp. A (EP), Phloroglucinol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
LEDER Oc1cccc(O)c1O
IUPAC-namn Bensen-1,2,3-triol
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 126,0317 g/mol