missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzene-1,2,4,5-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzene-1,2,4,5-D4 |
| CAS | 14919-17-6 |
| Molekylformel | C6 D4 H2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4 (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 1,2,4,5-Tetradeuterobenzene, p-Benzene-d4, Benzene-1,2,4,5-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6 H/i1D,2 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1cc([2 H])c([2 H])cc1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.1365 |
| Formel vikt | 82.0721 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?