Läs mer
Bensen-1,2-dikarboxylsyra (ftalsyra), Mikromol™
Produktkod. 17911996
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17911996 100 mg
1 options
Produktkod. 17911996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1057.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bensen-1,2-dikarboxylsyra (ftalsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic Acid
CAS 88-99-3
Analyt- eller komponentnamn Phthalic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H6 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Phthalic acid (8CI), M 2, NSC 5348, Sunftal 20, o-Benzenedicarboxylic acid, o-Carboxybenzoic acid, o-Dicarboxybenzene, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC-namn Ftalsyra
Molekylvikt (g/mol) 166.13084
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 166,0266 g/mol