Läs mer
Bensen-1,3-disulfonsyra dinatriumsalt, 94 %
Produktkod. 11429847
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429847 500 g 500g
11409847 25 g 25g
11419847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22811.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 831-59-4 | C6H4Na2O6S2 | 282,19 g/mol
Bensen-1,3-disulfonsyradinatriumsalt används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensen-1,3-disulfonsyra dinatriumsalt används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten (663 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 831-59-4
Molekylformel C6H4Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 282.19
MDL-nummer MFCD00007492
InChI-nyckel XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 1,3-benzenedisulfonate, disodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt, benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt, disodium benzene-1,3-disulphonate, disodium m-benzenedisulfonate, sodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt 1:2, m-benzenedisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 71577
IUPAC-namn dinatrium;bensen-1,3-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
Densitet 1.124
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (663 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 282.2
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.