Läs mer
Benzene-1,3-dithiocarboxamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15498327
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498327 5 g 5g
15488327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51853.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3030-54-4
Molekylformel C8H8N2S2
Molekylvikt (g/mol) 196.286
MDL-nummer MFCD16293899
InChI-nyckel DJOXZAYSEDLTGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene-1,3-dithiocarboxamide, 1,3-benzenedicarbothioamide, dithioisophthalamid, dithioisophthalamide, 1,3-benzenebis carbothioamide, benzene-1,3-bis carbothioamide
PubChem CID 3896847
IUPAC-namn benzene-1,3-dicarbothioamide
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=S)N)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzene-1,3-dithiocarboxamide
Smältpunkt 198°C to 200°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2613862
Formel vikt 196.28
Procent renhet 97%