Läs mer
Bensen-1,4-diol (hydrokinon), Mikromol™
Produktkod. 17982966
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17982966 250 mg
1 options
Produktkod. 17982966 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0632.010250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bensen-1,4-diol (hydrokinon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone
CAS 123-31-9
Analyt- eller komponentnamn Hydroquinone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Calcium Dobesilate Monohydrate Imp. A (EP), Dobesilate Imp. A (EP), Hydroquinone, 1,4-Benzoquinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Phenylenediol, 1,4-p-Benzenediol, 4-Hydroxyphenol, Aida, Arctuvin, BQ(H), Benzohydroquinone, Benzoquinol, Black & White Bleaching Cream, Diak 5, Dihydroquinone, Eldopacque, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, HE 5, Hydroquinol, NSC 9247, Phiaquin, Quinol, Solaquin Forte, Solution Q, Tecquinol, Tenox HQ, p-Benzenediol, p-Dihydroquinone, p-Dihydroxybenzene, p-Dioxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, p-Phenylenediol, p-Quin, Calcium Dobesilate Monohydrate Impurity A, Etamsylate Impurity A, Calcium Dobesilate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
LEDER Oc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn Bensen-1,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 110,0368 g/mol