Läs mer
Bensen-1,4-ditiokarboxamid, 97 %
Produktkod. 15458337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458337 5 g 5g
15448337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51857.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 13363-51-4 | C8H8N2S2 | 196,286 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13363-51-4
Molekylformel C8H8N2S2
Molekylvikt (g/mol) 196.286
MDL-nummer MFCD00046866
InChI-nyckel USHPIZCRGQUHGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene-1,4-dithiocarboxamide, 1,4-benzenedicarbothioamide, benzene-1,4-bis carbothioamide
PubChem CID 2795175
IUPAC-namn bensen-1,4-dikarbotioamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 196.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.