missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzene-13C6, TRC

Produktkod. 30135048
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135048 500 mg
30132527 100 mg
30003640 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135048 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB185283500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 32488-44-1
Molekylformel 13C6 H6
Molekylvikt (g/mol) 84.07
Synonym Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Benzene-13C6 (7CI,9CI), 13C6-Benzene, [U-13C]Benzene, Benzene 13C6
IUPAC-namn (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriene
LEDER [13cH]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzene 13C6
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vikt 84.0671
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.