Läs mer
Benzene 30 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319274
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319274 1 ml
1 options
Produktkod. 30319274 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10535000DA30
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzene
CAS 71-43-2
Analyt- eller komponentnamn Benzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H6
Koncentration 30 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzene, 1,3,5-Cyclohexatriene, Benzol, Benzole, Coal naphtha, Cyclohexatriene, NSC 67315, Phene, Phenyl hydride, Pyrobenzol, Pyrobenzole, [6]Annulene
InChI formel InChI=1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
LEDER c1ccccc1
IUPAC-namn benzene
Lösningsmedel eller matris N,N-Dimethylacetamide
Molekylvikt (g/mol) 78.11
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 78.047 g/mol