Läs mer
Benzeneacetonitrile, TRC
Produktkod. 30337863
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30337863 10 g
1 options
Produktkod. 30337863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB18879010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetonitrile
CAS 140-29-4
Molekylformel C8 H7 N
Kvantitet 10 g
Synonym Acetonitrile, phenyl- (6CI,7CI,8CI), (Cyanomethyl)benzene, 2-Phenylacetonitrile, 2-Phenylethanenitrile, Benzeneethanenitrile, Benzyl cyanide, Benzyl nitrile, NSC 118418, NSC 3407, Phenacetonitrile, Phenylacetonitrile, α-Cyanotoluene, α-Phenylacetonitrile, α-Tolunitrile, ω-Cyanotoluene
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
LEDER N#CCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-phenylacetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.0578